Learn More
1-Boc-3-(yodometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific™
98.09€ - 154.00€
CAS | 253176-94-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H16INO2 |
Peso molecular (g/mol) | 297.14 |
Número MDL | MFCD09951816 |
Clave InChI | CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 53249943 |
Nombre IUPAC | 3-(yodometil)azetidina--carboxilato1-carboxilato de terc-butil |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
253176-94-2 | |
297.14 | |
CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N | |
3-(yodometil)azetidina--carboxilato1-carboxilato de terc-butil |
C9H16INO2 | |
MFCD09951816 | |
53249943 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1 |
Especificaciones
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine | |
C9H16INO2 | |
tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1 | |
297.14 | |
297.13 |
253176-94-2 | |
MFCD09951816 | |
CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N | |
3-(yodometil)azetidina--carboxilato1-carboxilato de terc-butil | |
53249943 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes