Learn More
1-Boc-indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047100
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 75400-67-8 | C13H15NO2 | 217.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75400-67-8
Fórmula molecular C13H15NO2
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD02093939
Clave InChI OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
PubChem CID 3532980
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-indole
Densidad 1.07
Punto de ebullición 113°C to 114°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 1 g
Beilstein 4674239
Nombre IUPAC terc-butil 1H-indol-1-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%