Learn More
Ácido 1-Boc-pirrol-2-borónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035361
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135884-31-0
Fórmula molecular C9H14BNO4
Peso molecular (g/mol) 211.024
Número MDL MFCD01318939
Clave InChI ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-2-pyrroleboronic acid, n-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid, 1-t-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-2-pyrrolylboronic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid
PubChem CID 2734321
Nombre IUPAC ácido [1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrol-2-il]borónico
SMILES B(C1=CC=CN1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-pyrrole-2-boronic acid
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.02
Porcentaje de pureza 96%