Learn More
1-Bromo-2,4-dimetoxibenceno 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7021908
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 17715-69-4 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17715-69-4
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD00009844
Clave InChI NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
Punto de fusión 24°C to 26°C
Densidad 1.496
Punto de ebullición 153°C to 155°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.572
Cantidad 25 g
Beilstein 1867593
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.07
Porcentaje de pureza 98%