Learn More
1-Bromo-2-cloroetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479473
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 107-04-0 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
1-Bromo-2-chloroethane was used in regio- and diastereoselective synthesis of 2-alkylidenetetrahydrofurans. 1-Bromo-2-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-cloroetano se utilizó en la síntesis regio- y diastereoselectiva de 2-alquilidenotetrahidrofuranos. El 1-bromo-2-cloroetano se utiliza como disolvente y como intermedio para la síntesis orgánica. Se utiliza como fumigante.
Solubilidad
Soluble en agua (7 g/l (20 °C). Soluble en etanol, éter etílico, cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-04-0
Fórmula molecular C2H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 143.408
Número MDL MFCD00000962
Clave InChI IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane
PubChem CID 7849
ChEBI CHEBI:19032
Nombre IUPAC 1-bromo-2-cloroetano
SMILES C(CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-chloroethane
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.726
Punto de ebullición 106°C to 107°C
Temperatura de inflamación None
Olor Sweet
Fórmula lineal ClCH2CH2Br
Índice de refracción 1.49
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 605265
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water ( 7g/L (20°C). Soluble in ethanol,ethyl ether,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.42
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-chloroethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromo-2-chloroethane