Learn More
1-Bromo-2-pentina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035708
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 16400-32-1 | C5H7Br | 147.02 g/mol
1-Bromo-2-pentyne acts as a reagent for organic and organometallic compounds. It is also employed in the preparation of stereochemically restricted lactone-type analogs of jasmonic acids, 5-oxa-7-epi-jasmonic acid and 5-oxa-jasmonic acid. Further, it is used to prepare of 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal and 6,9-dodecadienal synthesis. In addition to this, it plays an important role for the synthesis of 5-ethyl-4-methylene-6-phenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-bromo-2-pentina actúa como reactivo para compuestos orgánicos y organometálicos. También se emplea en la preparación de análogos del tipo lactona restringidos estereoquímicamente de ácidos jasmónicos, ácido 5-oxa-7-epi-jasmónico y ácido 5-oxa-jasmónico. Además, se utiliza para preparar la síntesis de 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal y 6,9-dodecadienal. Asimismo, desempeña un papel importante en la síntesis de 5-etil-4-metileno-6-fenil-3a,4,7,7a-tetrahidroisobenzofurano-1,3-diona.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16400-32-1
Fórmula molecular C5H7Br
Peso molecular (g/mol) 147.02
Número MDL MFCD00236363
Clave InChI VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
PubChem CID 85399
Nombre IUPAC 1-bromopent-2-ina
SMILES CCC#CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-pentyne
Densidad 1.438
Punto de ebullición 93°C to 94°C (113 mmHg)
Temperatura de inflamación 41°C (106°F)
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCH2Br
Índice de refracción 1.498
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Miscible with ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Porcentaje de pureza 97%