Learn More
1-Bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10051794
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
CAS 5469-26-1
Fórmula molecular C6H11BrO
Peso molecular (g/mol) 179.057
Número MDL MFCD00000206
Clave InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
Nombre IUPAC 1-bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3300g/mL
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2Br
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.06
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico