Learn More
1-Bromo-3-fenilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487956
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3-fenilpropano se utiliza en la síntesis de inhibidores naturales de MraY como agente antibacteriano. También se utiliza en la preparación de derivados de quinolinona como inhibidor potente y selectivo de la MAO-B.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente). Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-59-2
Fórmula molecular C9H11Br
Peso molecular (g/mol) 199.09
Número MDL MFCD00000257
Clave InChI XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
Nombre IUPAC 3-bromopropilbenceno
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-phenylpropane
Densidad 1.308
Punto de ebullición 219°C to 220°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 500 g
Beilstein 2205527
Información de solubilidad Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.09
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromo-3-phenylpropane