Learn More
1-Bromo-4-fluoronaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448766
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 341-41-3 | C10H6BrF | 225.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 341-41-3
Formula molecolare C10H6BrF
Molecular Weight (g/mol) 225.06
Numero MDL MFCD00051473
InChI Key VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 67647
IUPAC Name 1-bromo-4-fluoronaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Punto di fusione 33°C to 37°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 2085804
Peso formulazione 225.06
Percent Purity 98%