Learn More
1-Bromo-4-fenilbutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400768
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 13633-25-5 | C10H13Br | 213.12 g/mol
1-Bromo-4-phenylbutane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-fenilbutano se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13633-25-5
Fórmula molecular C10H13Br
Peso molecular (g/mol) 213.12
Número MDL MFCD00154988
Clave InChI XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-phenylbutane, 4-bromobutyl benzene, 4-phenylbutyl bromide, 4-phenyl 1-butyl bromide, 4-phenyl-1-butyl bromide, 4-phenyl-1-bromobutane, 1-bromo-4-phenyl-butane, benzene, 4-bromobutyl, benzene, bromobutyl, 4-phenyl-1-bromo butane
PubChem CID 259668
SMILES BrCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-phenylbutane
Densidad 1.214
Punto de ebullición 131°C to 133°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 4-bromobutilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.12
Porcentaje de pureza 98%