Learn More
1-Bromo-5-cloropentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 54512-75-3 | C5H10BrCl | 185.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54512-75-3
Fórmula molecular C5H10BrCl
Peso molecular (g/mol) 185.49
Número MDL MFCD00001016
Clave InChI PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
PubChem CID 96070
Nombre IUPAC 1-bromo-5-cloropentano
SMILES ClCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-5-chloropentane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)5Br
Índice de refracción 1.4826 to 1.4846
Cantidad 5 g
Beilstein 01,III,346
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,chloroform,and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-5-chloropentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.