Learn More
1-Bromodecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
Descripción
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromodecano se utiliza para producir decanol y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes, como el etanol, el éter etílico y el cloroformo. No miscible en agua.
Notas
No almacenar junto con materiales muy básicos u oxidantes fuertes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El 1-bromodecano se utiliza para producir decanol y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes, como el etanol, el éter etílico y el cloroformo. No miscible en agua.
Notas
No almacenar junto con materiales muy básicos u oxidantes fuertes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromodecane |
Punto de fusión | -30°C |
Densidad | 1.067 |
Punto de ebullición | 238°C |
Temperatura de inflamación | 94°C (201°F) |
Fórmula lineal | CH3(CH2)9Br |
Índice de refracción | 1.456 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 1735227 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Bromodecane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromodecane