Learn More
1-Bromododecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764211
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-15-7
Fórmula molecular C12H25Br
Peso molecular (g/mol) 249.23
Clave InChI PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
Nombre IUPAC 1-bromododecano
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromododecane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -11°C to 9°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 134.0°C to 135.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11Br
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Cantidad 1 L
Beilstein 01,II,133
Índice Merck 15,5444
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido