Learn More
1-Bromoheptano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457916
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromoheptano es un importante material precursor e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Inflamable e incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-04-9
Fórmula molecular C7H15Br
Peso molecular (g/mol) 179.10
Número MDL MFCD00000273
Clave InChI LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
Nombre IUPAC 1-bromoheptano
SMILES CCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoheptane
Punto de fusión -58°C
Densidad 1.139
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.4499
Cantidad 1000 g
Número UN UN1993
Beilstein 1697160
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.11
Porcentaje de pureza ≥98%