Learn More
1-(Bromometil)ciclopropano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2694502
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 7051-34-5
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.00
Número MDL MFCD00001306
Clave InChI AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMILES BrCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)cyclopropane
% mín. CAS 95.0
Densidad 1.3800g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C3H5CH2Br
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (bromometil)ciclopropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 95%