Learn More
1-Bromonaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-75320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 LT
500 ML
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-11-9, 580-13-2
Peso molecular (g/mol) 207.07
Número MDL MFCD00003868
Clave InChI DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
Nombre IUPAC 1-bromonaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromonaphthalene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De marrón amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H7Br
Fórmula lineal C10H7Br
Índice de refracción 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 547
Índice Merck 15, 1436
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.07
Presión de vapor 14.8hPa at 20°C
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromonaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromonaphthalene