Learn More
1-Bromonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021689
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromonaftaleno se utiliza en la síntesis orgánica y la refractometría de grasas. Se utiliza en la preparación de N-aril imidazoles y diaril éteres. Se usa para determinar el índice de refracción de los cristales y el contenido en agua de los alcoholes. También se utiliza en la preparación de enzimas similares a la glutatión peroxidasa en la actividad antioxidante de diaril diselenuros. Además, funciona como disolvente para la exfoliación y dispersión del hexabenzocoroneno. Además, se utiliza como refrigerante y como disolvente de peso molecular.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, etanol, éter, benceno y acetato de etilo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-11-9
Fórmula molecular C10H7Br
Peso molecular (g/mol) 207.07
Número MDL MFCD00003868
Clave InChI DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
Nombre IUPAC 1-bromonaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromonaphthalene
Punto de fusión °C to 2°C to 0°C
Densidad 1.485
Punto de ebullición 279°C to 281°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.657
Cantidad 50 g
Beilstein 1906414
Índice Merck 14,1425
Información de solubilidad Miscible with chloroform,ethanol,ether,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromonaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromonaphthalene