Learn More
1-Bromooctadecano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-76326 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-89-0
Fórmula molecular C18H37Br
Peso molecular (g/mol) 333.40
Número MDL MFCD00000231
Clave InChI WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
Nombre IUPAC 1-bromooctadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromooctadecane
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >20.0°C
Color Yellow
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 214.0°C to 216.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)17Br
Índice de refracción 1.4620 to 1.4640
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.38
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1-Bromooctadecane