Learn More
1-Bromopentadecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044656
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 629-72-1 | C15H31Br | 291.32 g/mol
1-Bromopentadecane has been used as regent in the synthesis of (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, a bioactive component of the marine sponge Cribrochalina vasculum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromopentadecano se ha utilizado como regente en la síntesis de (S)-eicos-(4E)-en-1-in-3-ol, un componente bioactivo de la esponja marina Cribrocalina vasculum.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-72-1
Fórmula molecular C15H31Br
Peso molecular (g/mol) 291.32
Número MDL MFCD00000229
Clave InChI JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
PubChem CID 12394
Nombre IUPAC 1-bromopentadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentadecane
Punto de fusión 18°C to 19°C
Densidad 1.005
Punto de ebullición 159°C to 160°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4608
Cantidad 10 g
Beilstein 1744553
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.32
Porcentaje de pureza 97%