Learn More
1-Bromoundecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-77630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 693-67-4 | C11H23Br | 235.209 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-67-4
Número MDL MFCD00000223
Clave InChI IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane
PubChem CID 12744
Nombre IUPAC 1-bromoundecano
SMILES CCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoundecane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -9°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 137°C to 138°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H23Br
Fórmula lineal CH3(CH2)10Br
Índice de refracción 1.4555 to 1.4575
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 235.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromoundecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromoundecane