Learn More
1-Butanol, 99,9 %, Honeywell™
Código de producto. 15608430 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Aluminum bottle
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
≥99,9%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 99.13g/mol
Punto de fusión ≤-90°C
Color Incolora
Aspecto Liquid
Densidad 1.04g/mL
Punto de ebullición 101°C to 105°C
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 11.2%
Punto de ignición 466.35g/mol
Envase Aluminum bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número UN 120.15g/mol
Peso molecular (g/mol) 74.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13g/mol
Porcentaje de pureza 99%