Learn More
1-Butanol, 99,9 %, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Aluminum bottle
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Butanol |
Punto de fusión | ≤-90°C |
Color | Incolora |
Aspecto | Liquid |
Densidad | 1.41g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 119°C |
Cantidad | 20 L |
Límite de explosión | 11.2% |
Punto de ignición | 573°C |
Envase | Frasco de vidrio |