Learn More
1-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
25.73€ - 56.02€
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11367946
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13171.AE
100 mL
25.73€
100 ml
11377946
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13171.AU
1000 mL
31.35€
1 litro
11387946
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13171.0F
2500 mL
56.02€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Butanol-1 se utiliza como disolvente para muchas reacciones orgánicas en la industria química y farmacéutica, como disolvente en el sector del revestimiento y como diluyente/reactivo en la fabricación de resinas de urea-formaldehído y melamina-formaldehído. Se utiliza en la producción de fármacos, alcaloides, aditivos en líquidos limpiadores de suelos, productos de consumo y quitamanchas. Se utiliza como fase móvil en la cromatografía de papel y de capa fina. También se utiliza como alternativa para la gasolina y los combustibles diesel.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Butanol-1 se utiliza como disolvente para muchas reacciones orgánicas en la industria química y farmacéutica, como disolvente en el sector del revestimiento y como diluyente/reactivo en la fabricación de resinas de urea-formaldehído y melamina-formaldehído. Se utiliza en la producción de fármacos, alcaloides, aditivos en líquidos limpiadores de suelos, productos de consumo y quitamanchas. Se utiliza como fase móvil en la cromatografía de papel y de capa fina. También se utiliza como alternativa a los combustibles diésel y gasolina.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos y halógenos.
Especificaciones
71-36-3
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
263
butano-1-ol
C4H10O
MFCD00002964
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CHEBI:28885
CCCCO
Especificaciones
1-Butanol
-90°C to -89°C
0.81
35°C (95°F)
1.399
MFCD00002964
969148
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
butano-1-ol
263
74.12
7
71-36-3
117°C to 118°C
Alcohol-like
C4H10O
UN1120
14,1540
Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
CCCCO
74.123
CHEBI:28885
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H226-H302-H335-H336-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Provoca irritación cutánea.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H318-H335-H336.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:BUTANOLES
missing translation for 'einecsNumber' : 200-751-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EO1400000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: n-Butyl alcohol