CAS | 71-36-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10O |
Peso molecular (g/mol) | 74.123 |
Número MDL | MFCD00002964 |
Clave InChI | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane |
PubChem CID | 263 |
ChEBI | CHEBI:28885 |
Nombre IUPAC | butano-1-ol |
SMILES | CCCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15653880
|
Honeywell Riedel-de Haën
33065-1L |
1 L |
94.32€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15663880
|
Honeywell Riedel-de Haën
33065-2.5L |
2.5 L |
232.20€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15673880
|
Honeywell Riedel-de Haën
33065-30KG |
30 kg |
826.67€
30 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
71-36-3 | |
74.123 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
263 | |
butano-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
CHEBI:28885 | |
CCCCO |
Especificaciones
1-Butanol | |
71-36-3 | |
0.112 | |
649°F | |
CH3(CH2)3OH | |
1120 | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
CCCCO | |
74.123 | |
CHEBI:28885 | |
≥99.5% (GC) |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
0.81g/mL at 25°C | |
35°C (95°F) | |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
969148 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
butano-1-ol | |
263 | |
74.12g/mol | |
ACS/Puriss. p.a. |
Seguridad y manipulación
P210-P280-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-P403 + P235
H226-H302-H315-H318-H335-H336
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-751-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EO1400000
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 1-Butanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.