Learn More
Integra Biosciences™ 1-Channel Adapter
Para su uso con el operador manual VACUBOY.
Marca:  Integra Biosciences™ 159023
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12964417
  • 16.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Adaptador de un canal para su uso con el operador manual VACUBOY. 
El operador manual VACUBOY se puede utilizar con el sistema de vacío VACUSAFE Comfort. Permite desechar los residuos líquidos de forma fiable, precisa y cómoda:
  • Con un volumen dosificado con precisión
  • Sin goteo
  • Sin riesgo de contaminación
  • Sin causar fatiga
  • Con ahorro de energía, el operador manual (el corazón del sistema) se puede utilizar como un aspirador de un solo o de ocho canales
  • Todas las piezas en contacto con líquidos son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
1-channel
Adaptador de 1 canal para puntas desechables (paq. de 5)
Operador manual VACUBOY (155-510)