Learn More
1-cloro-4-(3-yodopropoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10039301
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 119795-57-2
Fórmula molecular C9H10ClIO
Peso molecular (g/mol) 296.532
Número MDL MFCD01764552
Clave InChI HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
PubChem CID 2794890
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(3-yodopropoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4OCH2CH2CH2I
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.53
Porcentaje de pureza 97%