Learn More
1-Chlorobutane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7073727
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2.50 litro
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,8 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-69-3
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.57
Número MDL MFCD00001009
Clave InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
Nombre IUPAC 1-clorobutano
SMILES CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorobutane
Nombre de nota for HPLC
Punto de fusión -123°C
Densidad 0.886g/mL at 25°C (lit.)
Punto de ebullición 77°C to 78°C
Fórmula lineal CH3(CH2)3Cl
Índice de refracción n20/D 1.402
Cantidad 1 L
Beilstein 1730909
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57g/mol
Presión de vapor 80.1mmHg (78.4°C)
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado CHROMASOLV™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chlorobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.