Learn More
1-Dimetilamino-2-propino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2689536 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 7223-38-3 | C5H9N | 83.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7223-38-3
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.13
Número MDL MFCD00008575
Clave InChI ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine
PubChem CID 81643
Nombre IUPAC N,N-dimetilprop-2-in-1-amina
SMILES CN(C)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylamino-2-propyne
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7720g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 81.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.4190 to 1.4220
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.772
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dimethylamino-2-propyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.