Learn More
1-(Dimetilaminometil)ciclopentanocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033608
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39943-37-8
Fórmula molecular C9H17NO
Peso molecular (g/mol) 155.24
Número MDL MFCD08064242
Clave InChI NEHVBXDPRDUMRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dimethylaminomethyl cyclopentanecarboxaldehyde, cyclopentanecarboxaldehyde, 1-dimethylamino methyl-9ci, 1-dimethylamino methyl cyclopentane-1-carbaldehyde, acmc-20alc3, 1-dimethylaminomethylcyclopentancarboxaldehyd, 1-dimethylamino methyl cyclopentanecarbaldehyde
PubChem CID 12610330
Nombre IUPAC 1-[(dimetilamino)metil]ciclopentano-1-carbaldehído
SMILES CN(C)CC1(CCCC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Dimethylaminomethyl)cyclopentanecarboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.24
Porcentaje de pureza 97%