Learn More
1-Dodecanol, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15601190 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Poly Bottle
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-53-8
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.34
Número MDL MFCD00004753
Clave InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nombre IUPAC dodecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanol
Punto de fusión 22°C to 26°C
Color Incolora
Densidad 0.833g/mL at 25°C
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación 121°C (249.8°F)
Envase Poly Bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)11OH
Índice de refracción n20/D 1.442(lit.)
Cantidad 2.5 L
Número UN UN3077
Beilstein 1738860
Información de solubilidad Slightly soluble in water, 1g/L at 23°C
Densidad del vapor 7.4 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.33g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo