Learn More
Clorhidrato de 1-dodecilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045875
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 929-73-7 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-73-7
Fórmula molecular C12H28ClN
Peso molecular (g/mol) 221.81
Número MDL MFCD00042017
Clave InChI TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
PubChem CID 458426
Nombre IUPAC dodecan-1-amina; clorhidrato
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecylamine hydrochloride
Punto de fusión 186°C to 188°C
Fórmula lineal CH3(CH2)11NH2·HCl
Cantidad 10 g
Beilstein 3553943
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.82
Porcentaje de pureza 97%