Learn More
1-Etil-4-et-1-inilbenceno, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.93g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | HC2CC6H4CH2CH3 |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |