Learn More
1-Etilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Ethylpiperidine |
Nombre de nota | 99% |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -20.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8240g/mL |
Punto de ebullición | 129.0°C to 131.0°C |
Temperatura de inflamación | 17°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |