Learn More
1-Etinilciclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045957
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.183 g/mol
1-Ethynylcyclohexanol is used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-etinilciclohexanol se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l a 20 °C), éter dietílico, alcoholes, ésteres y cetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-27-3
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.183
Número MDL MFCD00003858
Clave InChI QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
Nombre IUPAC 1-etinilciclohexan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethynylcyclohexanol
Punto de fusión 30°C to 33°C
Densidad 0.973
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.483
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 471404
Información de solubilidad Soluble in water (10g/L at 20°C),diethyl ether,alcohols,esters,and ketone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 99%