Learn More
Ácido 1-heptano sulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073049 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 KG
Ácido 1-heptano sulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical, cantidad:100g, Envasado:Jarra de plástico para polvo, CAS:22767-50-6, Blanco, Punto de fusión:300 °C, fórmula molecular:C7H15NaO3S, Peso molecular:202,244.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22767-50-6
Fórmula molecular C7H15NaO3S
Peso molecular (g/mol) 202.244
Número MDL 7543
Clave InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 300 °C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.