Learn More
1-Hexanol, 98%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. p-7120030 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00002982
Clave InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanol
Punto de fusión -52°C (literature)
Color Incolora
Densidad 0.814g/mL at 25°C
Punto de ebullición 156°C to 157°C (literature)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)5OH
Cantidad 100 mL
Número UN UN2282
Beilstein 969167
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.17g/mol
Presión de vapor 1mmHg (25.6°C)
Porcentaje de pureza 0.98