Learn More
Coruro de 1-hexilmagnesio,1 M en MeTHF, Thermo Scientific™
50.53€ - 204.00€
CAS 44767-62-6
Fórmula molecular C6H13ClMg
Peso molecular (g/mol) 144.93
Número MDL MFCD06798087
Clave InChI ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 10877247
SMILES CCCCCC[Mg]Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15418057
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51167.AE
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15428057
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51167.AP
500 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
44767-62-6
144.93
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
10877247
C6H13ClMg
MFCD06798087
hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
CCCCCC[Mg]Cl
Especificaciones
1-Hexylmagnesium chloride
C6H13ClMg
MFCD06798087
Air and moisture sensitive
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
magnesio;hexano;cloruro
10877247
1M in MeTHF
44767-62-6
CH3(CH2)4CH2MgCl
UN2924
hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
CCCCCC[Mg]Cl
144.93
144.93
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H314-H318
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes