Learn More
1-Indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
Descripción
1-Indanol derivative was found to be an efficient ligand for the palladium-catalyzed asymmetric Heck reaction. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se determinó que el derivado del 1-indanol era un ligando eficiente para la reacción asimétrica de Heck catalizada por paladio. Se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 10 g/l a 20 °C, etanol, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Se determinó que el derivado del 1-indanol era un ligando eficiente para la reacción asimétrica de Heck catalizada por paladio. Se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 10 g/l a 20 °C, etanol, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Indanol |
Punto de fusión | 50°C to 54°C |
Punto de ebullición | 128°C (12 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 145°C (293°F) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2042960 |
Información de solubilidad | Soluble in water 10g/L at 20°C,ethanol,benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.18 |
Porcentaje de pureza | 98% |