Learn More
1-Yodo-2-(trimetilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene may be used to investigate the reactivity of diamagnetic cobalt(I) complex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine]. It may be used for the synthesis of 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrene, via Pd-coupling with 1-iodo-2-trimethylsilylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-yodo-2-(trimetilsilil)acetileno puede usarse para investigar la reactividad del complejo de cobalto(I) diamagnético, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropilpiridil)propenodiimina]. Se puede utilizar para la síntesis de 1-(4-trimetilsilanilbuta-1,3-diinil)pireno, mediante acoplamiento de Pd con 1-yodo-2-trimetilsililacetileno.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
Punto de ebullición | 130°C |
Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene |
Cantidad | 1 g |
Fórmula lineal | (CH3)3SiC≡CI |
Número UN | UN1993 |
Temperatura de inflamación | 48°C (118°F) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Índice de refracción | 1.511 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Show More |