Learn More
1-Yodo-3-metilbutano, 97 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
1-Iodo-3-methylbutane, 97%, stab. with copper can be used for organic synthesis or used as solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodo-3-metilbutano, 97 %, estabilizado con cobre se puede usar para la síntesis orgánica o como disolvente.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en la mayoría de disolventes orgánicos comunes.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
El 1-yodo-3-metilbutano, 97 %, estabilizado con cobre se puede usar para la síntesis orgánica o como disolvente.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en la mayoría de disolventes orgánicos comunes.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-3-methylbutane |
Nombre de nota | stabilized with copper |
Densidad | 1.515 |
Punto de ebullición | 146°C to 148°C |
Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
Índice de refracción | 1.492 |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1730990 |
Sensibilidad | Light sensitive |