Learn More
1-Yodo-4-(trifluorometil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10493374
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
CAS 455-13-0
Fórmula molecular C7H4F3I
Peso molecular (g/mol) 272.009
Número MDL MFCD00039398
Clave InChI SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
Nombre IUPAC 1-yodo-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal IC6H4CF3
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 272
Porcentaje de pureza 97%