Learn More
(1-Metil-1H-indol-6-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |