Learn More
(1-Metil-1H-pirrol-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049131
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 69807-81-4
Fórmula molecular C6H10N2
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD02677708
Clave InChI GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776207
Nombre IUPAC (1-metilpirrol-2-il)metanamina
SMILES CN1C=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 97%