Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10304122
2.5 L, Frasco de vidrio AcroSeal™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.133
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24.0°C
Nombre de nota Over Molecular Sieves
% mín. CAS 99.4
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4690 to 1.4710
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.03
Viscosidad 1.67 mPa.s (20°C)
Beilstein 21, 237
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Índice Merck 15, 6190
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >