Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, 99 %, grado de reactivo, Honeywell™
Código de producto. 15697960 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.133
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C)
Punto de fusión -24°C
Color Incolora
Densidad 1.028g/mL at 25°C
Punto de ebullición 204°C (1013 hPa)
Cantidad 18 L
Límite de explosión 0.095
Temperatura de inflamación 91°C (195.8°F)
Punto de ignición 518°F
Olor Amine-like
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.99mmHg (40°C), 0.29mmHg (20°C)
Beilstein 106420
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13g/mol
Porcentaje de pureza 0.99