Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Para espectroscopía UV/VIS
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
Nombre de nota | 99+% |
Absorbancia | (1 cm cell vs water), 0.01 at 340nm, 0.04 at 320nm, 0.1 at 300nm, 0.55 at 270nm, 1 at 262nm |
Densidad | 1.0300g/mL |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Presión de vapor | Vapor Pressure: 0.7mbar at 25°C |
Beilstein | 21, 237 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur