Learn More
(1-metil-3-fenil-1h-pirazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3175573
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 864068-97-3
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD08271942
Clave InChI GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7537632
Nombre IUPAC (2-metil-5-fenilpirazol-3-il)metanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%