Learn More
1-Metil-4-yodo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 61°C to 67°C |
Colore | Blanco |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula molecolare | C4H5IN2 |
Quantità | 250 mg |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction