Learn More
(1-Metil-4-piperidnil)metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
192.00€ - 755.00€
CAS | 7149-42-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H16N2 |
Peso molecular (g/mol) | 128.22 |
Número MDL | MFCD05022430 |
Clave InChI | AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine |
PubChem CID | 81574 |
Nombre IUPAC | (1-metilpiperidin-4-il)metanamina |
SMILES | CN1CCC(CN)CC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10511283
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01153DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
192.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10265844
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01153DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
755.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
7149-42-0 | |
128.22 | |
AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
81574 | |
CN1CCC(CN)CC1 |
C7H16N2 | |
MFCD05022430 | |
1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine | |
(1-metilpiperidin-4-il)metanamina |
Especificaciones
(1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine | |
97% | |
MFCD05022430 | |
AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
(1-metilpiperidin-4-il)metanamina | |
81574 | |
97% |
7149-42-0 | |
C7H16N2 | |
1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine | |
CN1CCC(CN)CC1 | |
128.22 | |
128.22 |