Learn More
(1-metil-5-fenil-1H-pirazol-4-il)metanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079431
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 499785-47-6
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD04115390
InChI Key ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
PubChem CID 2795476
SMILES CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Quantità 1 g
IUPAC Name (1-metil-5-fenilpirazol-4-il)metanol
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%