Learn More
(1-metil-5-fenil-1H-pirazol-4-il)metanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | (1-metil-5-fenilpirazol-4-il)metanol |
Peso formulazione | 188.23 |
Percent Purity | 97% |